SCP0165
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H53N7O13S1
Peso molecolare:
847.93
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥73%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
Applicazioni
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)