Documenti fondamentali
V-009
Supelco
Venlafaxine-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D6H21NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.90
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3;
QYRYFNHXARDNFZ-TXHXQZCNSA-N
Descrizione generale
A new internal standard suitable for many LC/MS and GC/MS applications from forensic or clinical toxicology analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Also known by the brand name Effexor®, venlafaxine is an SNRI antidepressant approved for the treatment of major depressive and general anxiety disorders.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Effexor is a registered trademark of American Home Product Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Atenolol-d7 analytical standard
Supelco
06613
Atenolol-d7