PHR8986
Methylphenidate hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
DL-threo-Methylphenidate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
methylphenidate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 250 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1[C@H](CCCC1)[C@@H](c2ccccc2)C(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m1./s1
JUMYIBMBTDDLNG-OJERSXHUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)