Documenti fondamentali
O-003
Supelco
Oxymorphone-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16NO4D3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1/i1D3
UQCNKQCJZOAFTQ-ZXTOONLTSA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of oxymorphone levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, pain prescription monitoring, clinical toxicology, forensic analysis or pharmaceutical research. Oxymorphone, sold under trade names such as Opana®, Numorphan®, and Numorphone, is an opiate analgesic indicated for the relief of moderate to severe pain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O-003-1ML4061834211693