Documenti fondamentali
O-004
Supelco
Oxymorphone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
A certified Snap-N-Spike® solution of oxymorphone suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology, and pharmaceutical research to forensic analysis and urine drug testing. Oxymorphone, sold under trade names such as Opana®, Numorphan®, and Numorphone, is an opiate analgesic indicated for the relief of moderate to severe pain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wuyi Zha et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 902, 116-121 (2012-07-17)
A selective high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method for the simultaneous determination of oxymorphone and its active metabolite 6-OH-oxymorphone in human plasma was developed and validated using oxymorphone-d(3) as the internal standard. Chromatographic conditions were optimized to separate
John H Peniston et al.
Postgraduate medicine, 124(2), 114-122 (2012-03-23)
Opioids and antidepressants are frequently prescribed for chronic low back pain (cLBP). This post hoc analysis was conducted to assess the tolerability of oxymorphone extended release (ER) for cLBP in patients taking selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or serotonin-norepinephrine reuptake
Joseph V Pergolizzi et al.
Journal of opioid management, 8(6), 383-393 (2012-12-25)
The aging population generally has greater need for analgesics and is best served by having as many good therapeutic options as possible. Geriatric analgesia requires special consideration of age-associated physiologic changes that can affect drug dosing. The study of extended-release
Marco Pappagallo et al.
Postgraduate medicine, 124(5), 101-109 (2012-10-26)
Because rates of both opioid prescribing and opioid abuse have increased, drug companies have responded by considering strategies to make opioid formulations less attractive for abuse without compromising safety or efficacy for patients with legitimate pain management needs. The emergence
M Spetea et al.
Current medicinal chemistry, 19(15), 2442-2457 (2012-03-30)
Morphine and other opioid morphinans produce analgesia primarily through μ opioid receptors (MORs), which mediate beneficial but also non-beneficial actions. There is a continued search for efficacious opioid analgesics with reduced complications. The cornerstone in the development of 14-alkoxymorphinans as
Articoli
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Protocolli
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O-004-1ML4061834211709