Documenti fondamentali
T-009
Supelco
(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D9 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19D9O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3,2D3,3D3
YOVRGSHRZRJTLZ-GQALSZNTSA-N
Descrizione generale
Also known as THC acid, 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC is the main secondary metabolite of THC found in urine or blood of Cannabis users. This certified reference solution is suitable for use as an internal standard in quantitation of THC acid levels in matrices such as blood or urine by GC/MS or LC/MS for applications in urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)