Documenti fondamentali
ERE-042
Supelco
Explosives Stock Standard
2000 μg/mL each component in ethyl acetate, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene
4-Amino-2,6-Dinitrotoluene
3,5-Dinitroaniline
1,3-Dinitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Nitrobenzene
2-Nitrotoluene
3-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
RDX
Tetryl
1,3,5-Trinitrobenzene
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    2-Amino-4,6-dinitrotoluene
    3,5-Dinitroaniline
    3-Nitrotoluene
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    4-Nitrotoluene
    Nitrobenzene
    RDX
    Tetryl
    Vedi tutto (12)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)