Documenti fondamentali
900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H102O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
851.37
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)