Documenti fondamentali
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H37NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Confezionamento
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)