880730P
Avanti
18:1 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (880730P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880730P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880730P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C87H168NO32P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-85(89)117-82-84(120-86(90)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)83-119-121(92,93)118-37-36-88-87(91)116-81-80-115-79-78-114-77-76-113-75-74-112-73-72-111-71-70-110-69-68-109-67-6
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)