Documenti fondamentali
880130P
Avanti
18:1 PEG2000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880130P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880130P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (880130P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880130P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H260NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
QXTYPWABYAAAPJ-FCKVYVLXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
18:1 PEG2000 PE also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (DOPE-mPEG2K), is a polyethylene glycol (PEG)-phospholipid conjugate.
Applicazioni
18:1 PEG2000 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] has been used as a component of liposome stock solution for depositing lipid bilayers on the flowcell surface. It may be used in lipid bilayer preparation.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880130P-25mg)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (880130P-1g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)