870855A
Avanti
3-Me-Glutaryl Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A, paste
Sinonimo/i:
3-methylglutaryl L-carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
paste
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870855A-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870855A
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18)
HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto