870852P
Avanti
C18:1(Δ9-cis) Carnitine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870852P, powder
Sinonimo/i:
oleoyl L-carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870852P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870852P
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-
IPOLTUVFXFHAHI-SEYXRHQNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)