870817P
Avanti
N-palmitoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Glycine, N-(1-oxohexadecyl)-
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (870817P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C18H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(20)19-16-18(21)22/h2-16H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
KVTFEOAKFFQCCX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)