Documenti fondamentali
830841P
Avanti
06:0 PA
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(6:0/6:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (830841P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (830841P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 830841P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H29O8P.Na/c1-3-5-7-9-14(16)21-11-13(12-22-24(18,19)20)23-15(17)10-8-6-4-2;/h13H,3-12H2,1-2H3,(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1
RSKVQVAHZSAALH-BTQNPOSSSA-M
Applicazioni
06:0 PA has been used for flotation assay.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (830841P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (830841P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Assay to Measure Interactions between Purified Drp1 and Synthetic Liposomes
Adachi Y, et al.
Bio-protocol, 7(9) (2017)
Yasunori Watanabe et al.
Nature communications, 6, 7922-7922 (2015-08-04)
Eukaryotic cells are compartmentalized into membrane-bounded organelles whose functions rely on lipid trafficking to achieve membrane-specific compositions of lipids. Here we focused on the Ups1-Mdm35 system, which mediates phosphatidic acid (PA) transfer between the outer and inner mitochondrial membranes, and