Documenti fondamentali
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.48
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
InChI
VAIVCUDKYOKMCB-REJYCENFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)