Key Documents
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
photoswitchable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
Categorie correlate
Descrizione generale
FAAzos are photoswitchable fatty acids which mimics highly unsaturated fatty acids such as arachidonic acid. FAAzo-4 is an azobenzene derivative.
Azioni biochim/fisiol
FAAzos are potential modular building blocks for synthetic incorporation into more elaborate photolipids. FAAzo has the potential for the optical control of G-protein coupled receptor (GPCR).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)