Documenti fondamentali
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Octanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20D9NO4
Peso molecolare:
296.45
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870328P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)