Key Documents
870312P
Avanti
16:0 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870312P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-succinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
668.98
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870312P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870312P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(42)45-33-35(34-46-38(43)32-31-36(40)41)47-39(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41)/t35-/m1/s1
GNENAKXIVCYCIZ-PGUFJCEWSA-N
Applicazioni
16:0 DGS may be used in the liposomes preparation.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870312P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3