Documenti fondamentali
870314C
Avanti
18:1 DGS
Avanti Research - A Croda Brand 870314C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-succinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H76O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
721.06
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870314C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870314C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870314C
Concentrazione
10 mg/mL (870314C-25mg)
25 mg/mL (870314C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COC(CCC(O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H76O8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(46)49-37-39(38-50-42(47)36-35-40(44)45)51-43(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,44,45)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
VZGIZLLBNVAMQT-NYVOMTAGSA-N
Descrizione generale
18:1 DGS or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-succinate (DOSG) is a non-phospholipid. This lipid contains double oleoyl chains and all of this chains form stable fluidic bilayers.
Applicazioni
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-succinate (DOSG) or 18:1 DGS has been used in liposome preparation.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870314C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870314C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Delivery of superoxide dismutase to pulmonary epithelium via pH-sensitive liposomes
Briscoe P, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 268(3), L374-L380 (1995)
Lipid-dependent gating of a voltage-gated potassium channel
Zheng H, et al.
Nature Communications, 2(3), 250-250 (2011)
Sungsoo Lee et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (77), e50436-e50436 (2013-07-31)
To study the lipid-protein interaction in a reductionistic fashion, it is necessary to incorporate the membrane proteins into membranes of well-defined lipid composition. We are studying the lipid-dependent gating effects in a prototype voltage-gated potassium (Kv) channel, and have worked
Global Trade Item Number
SKUGTIN
870314C-200MG4061837668142
870314C-25MG4061837668159