Documenti fondamentali
850311C
Avanti
DOCP
Avanti Research - A Croda Brand 850311C
Sinonimo/i:
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H82NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850311C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850311C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850311C
Concentrazione
10 mg/mL (850311C-25mg)
25 mg/mL (850311C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
DOCP is a zwitterionic /negatively charged lipid. It possess an inverse headgroup This synthetic molecule has stronger affinity than 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (DOPS).
Inverse-phosphocholine lipids, a remix of a common phospholipid, contain headgroups with an inverted charge orientation relative to phosphocholine (PC) lipids. The iPC lipid headgroup has a quaternary amine adjacent to the bilayer interface and a phosphate that extends into the aqueous phase. Therefore iPC lipids afford a unique opportunity to investigate the biophysical and bioactivity-related ramifications of a charge inversion at the bilayer surface.
Applicazioni
DOCP is suitable for use in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) and in the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850311C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850311C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Partition of Positively and Negatively Charged Tryptophan Ions in Membranes with Inverted Phospholipid Heads: Simulations and Experiments
Cardenas AE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B (2019)
A Stable Lipid/TiO2 Interface with headgroup-inversed phosphocholine and a comparison with SiO2
Wang F and Liu J
Journal of the American Chemical Society, 137(36), 11736-11742 (2015)
Inorganic cadmium affects the fluidity and size of phospholipid based liposomes
Kerek EM and Prenner EJ
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(12), 3169-3181 (2016)
Charge and Coordination Directed Liposome Fusion onto SiO2 and TiO2 Nanoparticles
Wang X, et al.
Langmuir, 35(5), 1672-1681 (2018)
Emily K Perttu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4485-4488 (2012-03-01)
Zwitterionic inverse-phosphocholine (iPC) lipids contain headgroups with an inverted charge orientation relative to phosphocholine (PC) lipids. The iPC lipid headgroup has a quaternary amine adjacent to the bilayer interface and a phosphate that extends into the aqueous phase. Neutral iPC