Documenti fondamentali
860901P
Avanti
15:0-18:1-15:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860901P, powder
Sinonimo/i:
1,3(d5)-dipentadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H91D5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
810.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860901P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860901P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-28-23-20-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,48H,4-24,27-47H2,1-3H3/b26-25-/i46D2,47D2,48D
YUNYDLOKHYJQAT-OFSSTFKFSA-N
Descrizione generale
15:0-18:1-15:0 D5 TG or 1,3(d5)-dipentadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycerol is a prostaglandin deuterated isotope.
Applicazioni
15:0-18:1-15:0 D5 TG has been used as an internal standard to measure the triglycerol in the experimental sample by ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS) and high-performance liquid chromatography (HPLC)-MS/MS.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860901P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qin-Li Wan et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 5768953-5768953 (2019-06-30)
Aging is a complex life process, and a unified view is that metabolism plays key roles in all biological processes. Here, we determined the lipidomic profile of Caenorhabditis elegans (C. elegans) using ultraperformance liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (UPLC-HRMS). Using