Key Documents
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
Sinonimo/i:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H112D9NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
985.68
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC