Documenti fondamentali
860686P
Avanti
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9
Avanti Research - A Croda Brand (860686P), powder
Sinonimo/i:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H68D9N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
698.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (860686P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-37(41)36(35-46-47(43,44)45-34-33-40(3,4)5)39-38(42)32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h29,31,36-37,41H,6-28,30,32-35H2,1-5H3,(H-,39,42,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
LQINJRUGTUOHGS-FCYKJDIASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9 is a deuterated derivative of 15:0 SM(d18:1/15:0). SM(d18:1/15:0) is composed of a pentadecanoic acid chain and a sphingosine backbone. Sphingomyelin is a major phospholipid in the plasma membrane of eukaryotic cells. It is found at higher concentrations in brain, ocular lenses and peripheral nervous tissues.
Azioni biochim/fisiol
Sphingomyelin (SM) regulates the cholesterol distribution and cholesterol homeostasis in cells. It is a precursor of sphingolipid signaling molecules.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The functional role of sphingomyelin in cell membranes
Slotte J P and Ramstedt B
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(10), 977-981 (2007)