Documenti fondamentali
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Sinonimo/i:
16:0-d9 Ceramide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H58D9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)