Documenti fondamentali
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H87D7N2O11S
Peso molecolare:
914.37
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
ethanol solution
Confezionamento
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)