Documenti fondamentali
860578P
Avanti
C24 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860578P, powder
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H96N2O11S
Numero CAS:
Peso molecolare:
909.35
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860578P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860578P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
Descrizione generale
3-O-sulfogalactosylceramide, also called as sulfatide, is a sulfoglycolipid produced by ceramide galactosyltransferase and cerebroside sulfotransferase. It was first extracted from the human brain. Sulfatide is found majorly in the cellular membrane, Golgi apparatus and lysosomes.
Azioni biochim/fisiol
Sulfatide regulates the biological functions of microbial infection, hemostasis, nervous system and immune system. Accumulation of lysosomal sulfatide leads to metachromatic leukodystrophy (MLD). Sulfatide modulates protein trafficking, signal transduction and neuronal cell differentiation.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860578P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Medical Applications of Mass Spectrometry (2011)