860685P
Avanti
Lyso-SM-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P), powder
Sinonimo/i:
Sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860685P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
JLVSPVFPBBFMBE-IQSZTMPESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)