Documenti fondamentali
860952P
Avanti
Lyso GB3 (synthetic)
powder
Sinonimo/i:
Globotriaosylsphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H67NO17
Numero CAS:
Peso molecolare:
785.91
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg (860952P-500UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
Descrizione generale
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) is a deacylated form of globotriaosylceramide. It is a circulating bioactive glycolipid.
Applicazioni
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) has been used as a standard in generating calibration curve via ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method.
Azioni biochim/fisiol
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) is a potential biomarker of Fabry disease.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860952P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Rui Quinta et al.
Gene, 536(1), 97-104 (2013-12-18)
Fabry disease is an X-linked lysosomal storage disease (LSD) caused by deficient activity of α-Galactosidase A (α-Gal A). As a result, glycosphingolipids, mainly globotriaosylceramide (Gb3), progressively accumulate in body fluids and tissues. Studies aiming at the identification of secondary lipid