860639P
Avanti
Lyso SM-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P, powder
Sinonimo/i:
sphingosylphosphorylcholine-d7
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860639P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860639P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860639P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
JLVSPVFPBBFMBE-SPXZQVPJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)