Documenti fondamentali
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H39NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
InChI
1S/C26H39NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-25(30)27-22(19-28)23(29)16-17-32-21-14-12-20-13-15-26(31)33-24(20)18-21/h12-15,18,22-23,28-29H,2-11,16-17,19H2,1H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1
NDFWDPYHZLWFTO-XZOQPEGZSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)