Key Documents
860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860673P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H74D5NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
731.11
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860673P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860673P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available