Documenti fondamentali
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
Sinonimo/i:
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H45N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.56
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
Descrizione generale
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)