860569P
Avanti
C17 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (860569P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860569P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860569P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto