860544P
Avanti
C12 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P, powder
Sinonimo/i:
D-galactosyl-β-1,1′ N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860544P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
IYCYEZLMOLRFAN-YJMGPQMXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol