Documenti fondamentali
860560P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PS
Avanti Research - A Croda Brand 860560P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H86N5O12PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
964.24
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860560P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860560P
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H83N4O12PS.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(52)59-33-37(34-60-63(57,58)61-35-38(47)45(54)55)62-43(53)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-48-41(51)29-26-25-28-40-44-39(36-64-40)49-46(56)50-44;/h9-10,37-40,44H,2-8,11-36,47H2,1H3,(H,48,51)(H,54,55)(H,57,58)(H2,49,50,56);1H3/b10-9-;/t37-,38+,39+,40+,44+;/m1./s1
FUCJSUOHIUUCPS-FNICJJOFSA-N
Descrizione generale
18:1-12:0 Biotin PS is a biotinylated lipid.
Applicazioni
18:1-12:0 Biotin PS may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860560P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly