860469P
Avanti
3-deoxy sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860469P, powder
Sinonimo/i:
(R,E)-2-aminooctadec-4-en-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860469P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860469P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(19)17-20/h14-15,18,20H,2-13,16-17,19H2,1H3/b15-14+/t18-/m1/s1
LRKJGQMJFYRTHF-LGHUBQEGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)