860493P
Avanti
1-deoxysphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P, powder
Sinonimo/i:
1-deoxysphinganine (m18:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860493P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860493P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P
Tipo di lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
YRYJJIXWWQLGGV-ZWKOTPCHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)