Documenti fondamentali
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H87N2O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.15
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3