Documenti fondamentali
860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H88NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
814.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)