Documenti fondamentali
870133P
Avanti
18:0-16:0(16-Azido) PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-(16-azidopalmitoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H83N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870133P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870133P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)