Documenti fondamentali
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)