Documenti fondamentali
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Synthetic sterol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50O
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.71
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23?,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
KZJWDPNRJALLNS-BWRKXDIJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)