855777P
Avanti
20:0 Lyso PC
1-arachidoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (855777P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855777P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855777P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)34-25-27(30)26-36-37(32,33)35-24-23-29(2,3)4/h27,30H,5-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1
UATOAILWGVYRQS-HHHXNRCGSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)