Documenti fondamentali
8.43951
Sigma-Aldrich
Adipyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Adipyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-876-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 112 °C (External MSDS)
Densità
1.259 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup