855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855774P, powder
Sinonimo/i:
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855774P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
IQGPMZRCLCCXAG-RUZDIDTESA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)