Key Documents
855684C
Avanti
22:6 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(R)-3-(((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy)-2-hydroxypropyl (2- (trimethylammonio)ethyl) phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50NO7P
Peso molecolare:
567.69
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (855684C-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855684C-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3