Documenti fondamentali
855276P
Avanti
09:0 Lyso PC
1-nonanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-nonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(9:0/0:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H36NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.44
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855276P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 855276P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC)=O
Descrizione generale
09:0 Lyso PC is a short-chain lysophosphatidylcholine (lysoPC). It is polar in nature.
Applicazioni
09:0 Lyso PC may be used in thin-layer chromatography (TLC) analysis for lipid extraction.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855276P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Preferential hydrolysis of truncated oxidized glycerophospholipids by lysosomal phospholipase A2
Abe A, et al.
Journal of Lipid Research, 58(2), 339-349 (2017)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended