Documenti fondamentali
850481C
Avanti
16:0-18:0 (9-10BR) PC
1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H82NO8PBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (850481C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850481C
Concentrazione
10 mg/mL (850481C-10mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a brominated phosphatidylcholine lipid. This lipid is stable for one year.
Applicazioni
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used in large unilamellar vesicles (LUVs) and small unilamellar vesicles (SUVs) for fluorescence quenching. It has also been used to prepare large unilamellar vesicles (LUV) for liposome co-sedimentation assay. It may be used as a component in large unilamellar liposomes for parallax analysis and in lipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments/bromine quenching experiments.
Azioni biochim/fisiol
16:0-18:0 (9-10BR) PC (1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) can act as a deep quencher.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850481C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thai Leong Yap et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 744-754 (2014-11-28)
Mutations in glucocerebrosidase (GCase), the enzyme deficient in Gaucher disease, are a common genetic risk factor for the development of Parkinson disease and related disorders, implicating the role of this lysosomal hydrolase in the disease etiology. A specific physical interaction
Kwok-Ho Lam et al.
Cell reports, 30(8), 2526-2539 (2020-02-27)
Botulinum neurotoxin (BoNT) is one of the most acutely lethal toxins known to humans, and effective treatment for BoNT intoxication is urgently needed. Single-domain antibodies (VHH) have been examined as a countermeasure for BoNT because of their high stability and