Documenti fondamentali
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H64D18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
801.24
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)